2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200057-1G PC200057-500MG
APOSPC200057-1GEA 4040 DKK
APOSPC200057-1G APOSPC200057-500MG
2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₇H₄ClF₃N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23697507
CAS-nummer: 389606-51-3