2-Chloro-5-fluoro-4-(methylsulphanyl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200050-1G PC200050-250MG
APOSPC200050-1GEA 197 DKK
APOSPC200050-1G APOSPC200050-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylsulphanyl)pyrimidine
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylsulphanyl)pyrimidine
Formel: C₅H₄ClFN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16876993
CAS-nummer: 87789-51-3