5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200047-1G PC200047-500MG
APOSPC200047-1GEA 4760 DKK
APOSPC200047-1G APOSPC200047-500MG
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₅BrF₃NO
Smeltepunkt: 272…275 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23136030
CAS-nummer: 1423757-77-0