7-Chloro-6-fluoro-1-methoxyisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200044-1G PC200044-500MG
APOSPC200044-1GEA 4040 DKK
APOSPC200044-1G APOSPC200044-500MG
7-Chloro-6-fluoro-1-methoxyisoquinoline
7-Chloro-6-fluoro-1-methoxyisoquinoline
Formel: C₁₀H₇ClFNO
MDL Number: MFCD18374925
CAS-nummer: 1202006-81-2