4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(4'-Fluorobenzyl)piperidine
PC200040-1G PC200040-500MG PC200040-5G PC200040-250MG
APOSPC200040-1GEA 1240 DKK
APOSPC200040-1G APOSPC200040-500MG APOSPC200040-5G APOSPC200040-250MG
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₆FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03839825
CAS-nummer: 92822-02-1