5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200036-1G PC200036-500MG
APOSPC200036-1GEA 3960 DKK
APOSPC200036-1G APOSPC200036-500MG
5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₄BrF₃IN
Smeltepunkt: 122…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22689162
CAS-nummer: 1420537-61-6