2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200033-1G PC200033-500MG
APOSPC200033-1GEA 3180 DKK
APOSPC200033-1G APOSPC200033-500MG
2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
Formel: C₆HCl₃F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22683240
CAS-nummer: 89719-94-8