5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200027-1G PC200027-500MG
APOSPC200027-1GEA 3960 DKK
APOSPC200027-1G APOSPC200027-500MG
5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₄BrClF₃N
Smeltepunkt: 88…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22689147
CAS-nummer: 1420537-62-7