1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200026-1G PC200026-500MG
APOSPC200026-1GEA 881 DKK
APOSPC200026-1G APOSPC200026-500MG
1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
Formel: C₂₀H₄F₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20274437
CAS-nummer: 133921-07-0