Pentafluorophenyl 4-phenylbenzene-1-sulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200025-1G PC200025-500MG
APOSPC200025-1GEA 1370 DKK
APOSPC200025-1G APOSPC200025-500MG
Pentafluorophenyl 4-phenylbenzene-1-sulphonate
Pentafluorophenyl 4-phenylbenzene-1-sulphonate
Formel: C₁₈H₉F₅O₃S
Molekylvægt: 400.319 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22689145
CAS-nummer: 1420537-69-4