2,4-Dimethylfluorobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1997-25G PC1997-5G PC1997-100G
APOSPC1997-25GEA 1090 DKK
APOSPC1997-25G APOSPC1997-5G APOSPC1997-100G
2,4-Dimethylfluorobenzene
2,4-Dimethylfluorobenzene
Formel: C₈H₉F
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060643
CAS-nummer: 452-65-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III