3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-6-chloro-4-(trifluoromethyl)phenol, 3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1990-250MG PC1990-1G
APOSPC1990-250MGEA 1310 DKK
APOSPC1990-250MG APOSPC1990-1G
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride 98%
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride
Formel: C₇H₅ClF₃NO
Molekylvægt: 211.569 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07777110
CAS-nummer: 78068-81-2