5-Amino-6-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4,5-(difluoromethylenedioxy)aniline, 6-Bromo-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine, 6-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine
PC1978-1G PC1978-5G
APOSPC1978-1GEA 273 DKK
APOSPC1978-1G APOSPC1978-5G
5-Amino-6-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
5-Amino-6-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formel: C₇H₄BrF₂NO₂
Molekylvægt: 252.013 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972651
CAS-nummer: 887267-84-7