5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethan-1-one, 3',4'-(Difluoromethylenedioxy)acetophenone
PC1955-1G PC1955-250MG
APOSPC1955-1GEA 3710 DKK
APOSPC1955-1G APOSPC1955-250MG
5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formel: C₉H₆F₂O₃
Molekylvægt: 200.139 g/mol
Kogepunkt: 97…99 °C (7.5 mm Hg)
Smeltepunkt: 31…32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07777109
CAS-nummer: 136593-45-8