5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC1955-1G
PC1955-250MG
APOSPC1955-1GEA
3710
DKK
APOSPC1955-1G
APOSPC1955-250MG
5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formel:
C₉H₆F₂O₃ Kogepunkt: 97…99 °C (7,5 mm Hg) Smeltepunkt: 31…32 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07777109 CAS-nummer: 136593-45-8 |