Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Zinc(II) 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate, Zinc(II) nonaflate
PC1941-5G PC1941-25G
APOSPC1941-5GEA 844 DKK
APOSPC1941-5G APOSPC1941-25G
Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Formel: Zn(C₄F₉O₃S)₂
Molekylvægt: 663.592 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094139
CAS-nummer: 502457-69-4