7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1931G-1G PC1931G-5G
APOSPC1931G-1GEA 924 DKK
APOSPC1931G-1G APOSPC1931G-5G
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃NO
Smeltepunkt: >280 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126367
CAS-nummer: 57124-20-6