2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1708-1G PC1708-5G PC1708-10G
APOSPC1708-1GEA 273 DKK
APOSPC1708-1G APOSPC1708-5G APOSPC1708-10G
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂FN
Smeltepunkt: 87 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09864666
CAS-nummer: 443-93-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III