3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1664-25G PC1664-5G
APOSPC1664-25GEA 2840 DKK
APOSPC1664-25G APOSPC1664-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Formel: C₅H₆F₃NO
Kogepunkt: 186 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07784292
CAS-nummer: 272128-06-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III