1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1642-100G PC1642-25G PC1642-5G
APOSPC1642-100GEA 5890 DKK
APOSPC1642-100G APOSPC1642-25G APOSPC1642-5G
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Formel: C₈H₆F₁₂O₅
Kogepunkt: 88 °C (0,2 mm Hg)
Smeltepunkt: 40…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038352
CAS-nummer: 330562-44-2