3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Borono-3-(difluoromethoxy)benzene, (3-(Difluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC1596-1G PC1596-10G PC1596-5G PC1596-25G
APOSPC1596-1GEA 644 DKK
APOSPC1596-1G APOSPC1596-10G APOSPC1596-5G APOSPC1596-25G
3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid 99%
3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08706282
CAS-nummer: 866607-09-2