2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Acetamido-3-bromobenzotrifluoride, N-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
PC1593Y-10G PC1593Y-1G PC1593Y-5G
APOSPC1593Y-10GEA 698 DKK
APOSPC1593Y-10G APOSPC1593Y-1G APOSPC1593Y-5G
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel: C₉H₇BrF₃NO
Molekylvægt: 282.057 g/mol
Smeltepunkt: 144…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067782
CAS-nummer: 175135-49-6