3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1583E-5G PC1583E-1G
APOSPC1583E-5GEA 549 DKK
APOSPC1583E-5G APOSPC1583E-1G
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one 95%
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one
Formel: C₄H₄BrF₃O
Kogepunkt: 93 °C (748 mm Hg)
Massefylde: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00236599
CAS-nummer: 382-01-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III