3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1583C-1G PC1583C-250MG
APOSPC1583C-1GEA 2730 DKK
APOSPC1583C-1G APOSPC1583C-250MG
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol 95%
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol
Formel: C₄H₆BrF₃O
Kogepunkt: 130…132 °C
Massefylde: 1,6771 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236598
CAS-nummer: 382-00-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III