Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1567N-10G PC1567N-5G
APOSPC1567N-10GEA 2630 DKK
APOSPC1567N-10G APOSPC1567N-5G
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide 97%
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide
Formel: C₃Br₂F₄O
Kogepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153722
CAS-nummer: 41874-81-1
UN nummer: 1760
ADR: 8,III