Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1522-1G PC1522-5G
APOSPC1522-1GEA 654 DKK
APOSPC1522-1G APOSPC1522-5G
Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Formel: C₉H₇F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658272
CAS-nummer: 136897-64-8