3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-FMOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Fmoc-D-Phe(3,5-DiF)-OH, (2R)-3-(3,5-Difluorophenyl)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}propanoic acid, (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,5-difluorophenyl)propanoic acid
PC1517-1G PC1517-250MG
APOSPC1517-1GEA 698 DKK
APOSPC1517-1G APOSPC1517-250MG
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-FMOC protected
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-FMOC protected
Formel: C₂₄H₁₉F₂NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00797580
CAS-nummer: 205526-25-6