3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,5-Bis(trifluoromethyl)-2,4-dichloro-3-(dichloromethyl)benzene
PC1464-1G PC1464-5G
APOSPC1464-1GEA 698 DKK
APOSPC1464-1G APOSPC1464-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Formel: C₉H₂Cl₄F₆
Molekylvægt: 365.915 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094129
CAS-nummer: 501657-11-0