3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC14291-100G PC14291-25G PC14291-50G
APOSPC14291-100GEA 1390 DKK
APOSPC14291-100G APOSPC14291-25G APOSPC14291-50G
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂FN
Smeltepunkt: 53…56 °C
Massefylde: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039241
CAS-nummer: 886762-39-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III