1,1,1,2-Tetrafluoropropane (FC-254eb) 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1331-25G PC1331-5G
APOSPC1331-25GEA 4830 DKK
APOSPC1331-25G APOSPC1331-5G
1,1,1,2-Tetrafluoropropane (FC-254eb) 97%
1,1,1,2-Tetrafluoropropane (FC-254eb)
Formel: C₃H₄F₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09998069
CAS-nummer: 421-48-7
UN nummer: 3161
ADR: 2.1,