Tetrafluorosuccinimide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1323-250MG PC1323-1G
APOSPC1323-250MGEA 861 DKK
APOSPC1323-250MG APOSPC1323-1G
Tetrafluorosuccinimide
Tetrafluorosuccinimide
Formel: C₄HF₄NO₂
Kogepunkt: 176 °C
Smeltepunkt: 66…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784309
CAS-nummer: 377-33-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III