4-(Trifluoromethyl)benzal chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
PTF-BAC, 4-(Dichloromethyl)benzotrifluoride
PC1305-25G
PC1305-5G
PC1305-1G
APOSPC1305-25GEA
5180
DKK
APOSPC1305-25G
APOSPC1305-5G
APOSPC1305-1G
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride 95%
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride
Formel:
C₈H₅Cl₂F₃ Molekylvægt: 229.027 g/mol Kogepunkt: 76 °C (8 mm Hg) Smeltepunkt: –3 °C Massefylde: 1.4 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00274358 CAS-nummer: 82510-98-3 |