4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1241-1G PC1241-25G PC1241-5G
APOSPC1241-1GEA 164 DKK
APOSPC1241-1G APOSPC1241-25G APOSPC1241-5G
4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride 95%
4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Formel: C₇H₅Cl₂F
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412453
CAS-nummer: 87417-71-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III