3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1233-1G PC1233-5G
APOSPC1233-1GEA 1780 DKK
APOSPC1233-1G APOSPC1233-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
Formel: C₃H₂F₃IO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09998066
CAS-nummer: 142921-30-0
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,II