1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1227K-5G PC1227K-1G
APOSPC1227K-5GEA 4960 DKK
APOSPC1227K-5G APOSPC1227K-1G
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene
Formel: C₁₂H₄F₁₄
Smeltepunkt: 61…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041486
CAS-nummer: 51114-12-6