Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1214-25G PC1214-5G PC1214-1G
APOSPC1214-25GEA 5710 DKK
APOSPC1214-25G APOSPC1214-5G APOSPC1214-1G
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Liquid at room temperature
Formel: C₁₀HF₁₉O₂
Kogepunkt: 95 °C (20 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320738
CAS-nummer: 172155-07-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III