Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2-difluoroethoxy)-1,3,5-triazatriphosphinine
PC1165-1G PC1165-250MG
APOSPC1165-1GEA 4910 DKK
APOSPC1165-1G APOSPC1165-250MG
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene 95%
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
Formel: C₁₂H₁₈F₁₂N₃O₆P₃
Molekylvægt: 621.19 g/mol
Smeltepunkt: 41…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784333
CAS-nummer: 186817-57-2