2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1159-1G PC1159-250MG
APOSPC1159-1GEA 9070 DKK
APOSPC1159-1G APOSPC1159-250MG
2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₁₃H₁₇F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631942
CAS-nummer: 885950-66-3