2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Carboxy-2,4-difluorophenol, 2,6 Difluoro 3-hydroxy benzoic acid
PC1133-1G PC1133-250MG
APOSPC1133-1GEA 218 DKK
APOSPC1133-1G APOSPC1133-250MG
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₃
Molekylvægt: 174.102 g/mol
Kogepunkt: 110 °C (19 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275286
CAS-nummer: 749230-32-8