1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-{[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]methyl}piperazine
PC11280-1G PC11280-25G PC11280-5G
APOSPC11280-1GEA 382 DKK
APOSPC11280-1G APOSPC11280-25G APOSPC11280-5G
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Formel: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Kogepunkt: 82 °C (0,03 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368740
CAS-nummer: 868054-25-5