4-Bromo-2,5-difluorotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC11267-1G PC11267-5G PC11267-250MG
APOSPC11267-1GEA 273 DKK
APOSPC11267-1G APOSPC11267-5G APOSPC11267-250MG
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
Formel: C₇H₅BrF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368736
CAS-nummer: 252004-42-5