2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC11162-1G PC11162-250MG
APOSPC11162-1GEA 3500 DKK
APOSPC11162-1G APOSPC11162-250MG
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₀F₃N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739425
CAS-nummer: 811842-39-4