5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC11151-250MG PC11151-500MG
APOSPC11151-250MGEA 2260 DKK
APOSPC11151-250MG APOSPC11151-500MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid 95%
5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid
Formel: C₁₁H₇FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02221394
CAS-nummer: 353761-02-1