5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC110115-1G PC110115-250MG
APOSPC110115-1GEA 3000 DKK
APOSPC110115-1G APOSPC110115-250MG
5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₄F₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13180848
CAS-nummer: 550998-68-0