5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC110109-1G PC110109-5G
APOSPC110109-1GEA 2460 DKK
APOSPC110109-1G APOSPC110109-5G
5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12756744
CAS-nummer: 952285-54-0