2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC110108-1G PC110108-5G PC110108-500MG
APOSPC110108-1GEA 1370 DKK
APOSPC110108-1G APOSPC110108-5G APOSPC110108-500MG
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
Molekylvægt: 154.117 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835282
CAS-nummer: 219823-49-1