Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC110037-1G PC110037-250MG
APOSPC110037-1GEA 1260 DKK
APOSPC110037-1G APOSPC110037-250MG
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₉BrFNO₃
Molekylvægt: 314.107 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25572662
CAS-nummer: 228728-06-1