Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC110036-1G PC110036-250MG
APOSPC110036-1GEA 2350 DKK
APOSPC110036-1G APOSPC110036-250MG
Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₉F₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173415
CAS-nummer: 228728-82-3