3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC110029-1G PC110029-250MG
APOSPC110029-1GEA 1640 DKK
APOSPC110029-1G APOSPC110029-250MG
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₆F₆N₂
Molekylvægt: 280.169 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407955
CAS-nummer: 154258-54-5