3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC110022-1G PC110022-250MG
APOSPC110022-1GEA 4320 DKK
APOSPC110022-1G APOSPC110022-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22480979
CAS-nummer: 1369896-75-2